安全性情報
WH0083552M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFRP antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ30570抗体, 抗NNO2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bλ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MFRP(83552)
詳細
This gene encodes a member of the frizzled-related proteins. The encoded protein may play a role in eye development, as mutations in this gene have been associated with nanophthalmos, posterior microphthalmia, retinitis pigmentosa, foveoschisis, and optic disc drusen. The protein is encoded by a bicistronic mRNA, which also encodes C1q and tumor necrosis factor related protein 5
免疫原
MFRP (NP_113621, 480 a.a. ~ 579 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NTTAFPNIWVGMITQEEVVEVLSGYKSLTSLPCYQHFRRLLCGLLVPRCTPLGSVLPPCRSVCQEAEHQCQSGLALLGTPWPFNCNRLPEAADLEACAQP
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0083552M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)