安全性情報
WH0079760M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GEMIN7 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Gem (nuclear organelle) associated protein 7, Anti-SIP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GEMIN7(79760)
詳細
The protein encoded by this gene is a component of the core SMN complex, which is required for pre-mRNA splicing in the nucleus. The encoded protein is found in the nucleoplasm, in nuclear "gems" (Gemini of Cajal bodies), and in the cytoplasm. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
GEMIN7 (AAH07793, 1 a.a. ~ 131 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQTPVNIPVPVLRLPRGPDGFSRGFAPDGRRAPLRPEVPEIQECPIAQESLESQEQRARAALRERYLRSLLAMVGHQVSFTLHEGVRVAAHFGATDLDVANFYVSQLQTPIGVQAEALLRCSDIISYTFKP
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0079760M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)