Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0079087M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALG12 antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ECM39, Anti-MGC111358, Anti-MGC3136, Anti-PP14673, Anti-asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-mannosyltransferase), Anti-hALG12
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
glycosylation
遺伝子情報
human ... ALG12(79087)
詳細
This gene encodes a member of the glycosyltransferase 22 family. The encoded protein catalyzes the addition of the eighth mannose residue in an alpha-1,6 linkage onto the dolichol-PP-oligosaccharide precursor (dolichol-PP-Man(7)GlcNAc(2)) required for protein glycosylation. Mutations in this gene have been associated with congenital disorder of glycosylation type Ig (CDG-Ig)characterized by abnormal N-glycosylation. (provided by RefSeq)
免疫原
ALG12 (NP_077010, 369 a.a. ~ 425 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NYPGGVAMQRLHQLVPPQTDVLLHIDVAAAQTGVSRFLQVNSAWRYDKREDVQPGTG
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0079087M6-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)