安全性情報
WH0064375M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNFN1A4 antibody produced in mouse
clone 4E6, ascites fluid
別名:
Anti-EOS, Anti-KIAA1782, Anti-zinc finger protein, subfamily 1A, 4 (Eos)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E6, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IKZF4(64375)
詳細
Members of the Ikaros (ZNFN1A1; MIM 603023) family of transcription factors, which includes Eos, are expressed in lymphocytes and are implicated in the control of lymphoid development.[supplied by OMIM
免疫原
IKZF4 (NP_071910, 2 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DSRYLQLQLYLPSCSLLQGSGDSSLEKEFLGAPVGPSVSTPNSQHSSPSRSLSANSIKVEMYSDEESSRLLGPDERLLEKDDSVIVEDSLSEPLGYCDGSGPEPHSP
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0064375M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)