Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
WH0057016M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗AKR1B11抗体, 抗AKR1B12抗体, 抗ALDRLn抗体, 抗HIS抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AKR1B10(57016)
詳細
This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member can efficiently reduce aliphatic and aromatic aldehydes, and it is less active on hexoses. It is highly expressed in adrenal gland, small intestine, and colon, and may play an important role in liver carcinogenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
AKR1B10 (NP_064695, 76 a.a. ~ 143 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0057016M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)