安全性情報
WH0056265M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPXM antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CPX1, Anti-carboxypeptidase X (M14 family)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月28日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CPXM1(56265)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the M14 family of zinc carboxypeptidases; however, the protein has no detectable carboxypeptidase activity. The encoded protein is thought to be an extracellular and/or membrane protein, and may be involved in cell-cell interactions. (provided by RefSeq)
免疫原
CPXM1 (NP_062555, 610 a.a. ~ 718 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NKDALLTYLEQVRMGIAGVVRDKDTELGIADAVIAVDGINHDVTTAWGGDYWRLLTPGDYMVTASAEGYHSVTRNCRVTFEEGPFPCNFVLTKTPKQRLRELLAAGAKV
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0056265M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)