安全性情報
WH0056254M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF20 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗BRE1A抗体, 抗FLJ11189抗体, 抗FLJ20382抗体, 抗KIAA2779抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNF20(56254)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. Yeast BRE1 is a ubiquitin ligase required for the ubiquitination of histone H2B and the methylation of histone H3. (provided by RefSeq)
免疫原
RNF20 (NP_062538, 177 a.a. ~ 276 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVESSRRAVSQIVTVYDKLQEKVELLSRKLNSGDNLIVEEAVQELNSFLAQENMRLQELTDLLQEKHRTMSQEFSKLQSKVETAESRVSVLESMIDDLQW
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0056254M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)