安全性情報
WH0055676M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC30A6 antibody produced in mouse
clone 2G6-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FLJ31101, Anti-MGC45055, Anti-ZNT6, Anti-solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G6-G3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC30A6(55676)
詳細
Zinc functions as a cofactor for numerous enzymes, nuclear factors, and hormones and as an intra- and intercellular signal ion. Members of the zinc transporter (ZNT)/SLC30 subfamily of the cation diffusion facilitator family, such as SLC30A6, permit cellular efflux of zinc (Seve et al., 2004 [PubMed 15154973]).[supplied by OMIM
免疫原
SLC30A6 (AAH32525, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVYSGKVLLQTTPPHVIGQLDKLIREVSTLDGVLEVRNEHFWTLGFGSLAGSVHVRIRRDANEQMVLAHVTNRLYTLVSTLTVQIFKDDWIRPALLSGPVAANVLNFSDHHVIPMPLLKGTDDLNPVTSTPAKPSSPPPEFSFNTPGKNVNPVILLNTQTRPYGFGLNHGHTPYSSMLNQGLGVPGIGATQGLRTGFTNIPSRYGTNNRIGQPRP
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0055676M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)