安全性情報
WH0051773M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBXAP antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗RSF1抗体, 抗XAP8抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RSF1(51773)
関連するカテゴリー
詳細
HBXAP is involved in transcription repression, transcription coactivation when associated with hepatitis B virus X protein (HBX), and chromatin remodeling and spacing when associated with SNF2H (MIM 603375).[supplied by OMIM
免疫原
HBXAP (NP_057662.3, 1343 a.a. ~ 1441 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0051773M5-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)