Merck
WH0027293M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMPDL3B antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ASML3B, Anti-sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMPDL3B(27293)
免疫原
SMPDL3B (NP_001009568, 274 a.a. ~ 372 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FFGHHHTDSFRMLYDDAGVPISAMFITPGVTPWKTTLPGVVNGANNPAIRVFEYDRATLSLKVRSPAEARGGGWEGLKCITTFPHSQLIHLPLTTEPQE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0027293M1-100UG:
試験成績書(COA)