安全性情報
WH0027190M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL17B antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-IL17B, Anti-IL20, Anti-ZCYTO7, Anti-interleukin 17B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL17B(27190)
詳細
The protein encoded by this gene is a T cell-derived cytokine that shares sequence similarity with IL17. This cytokine was reported to stimulate the release of TNF alpha (TNF) and IL1 beta (IL1B) from a monocytic cell line. Immunohistochemical analysis of several nerve tissues indicated that this cytokine is primarily localized to neuronal cell bodies. (provided by RefSeq)
免疫原
IL17B (NP_055258, 23 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSPKSKRKGQGRPGPLAPGPHQVPLDLVSRMKPYARMEEYERNIEEMVAQLRNSSELAQRKCEVNLQLWMSNKRSLSPWGYSINHDPSRIPVDLPEARCL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0027190M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)