WH0025813M4
Monoclonal Anti-SAMM50 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CGI51, Anti-OMP85, Anti-SAM50, Anti-TOB55, Anti-TRG3, Anti-YNL026W, Anti-sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae)
サイズを選択してください
¥60,750
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAMM50(25813)
詳細
免疫原
Sequence
MGTVHARSLEPLPSSGPDFGGLGEEAEFVEVEPEAKQEILENKDVVVQHVHFDGLGRTKDDIIICEIGDVFKAKNLIEVMRKSHEAREKLLRLGIFRQVDVLIDTCQGDDALPNGLDVTFEVTELRRLTGSYNTMVGNNEGSMVLGLKLPNLLGRAEKVTFQFSYGTKETSYGLSFFKPRPGNFERNFSVNLYKVTGQFPWSSLRETDRGMSAEYSFPIWKTSHTVKWEGVWRELGCLSRTASFAVRKESGHSLKSSLSHAMVIDSRNSSILPRRGALLKVNQELAGYTGGDVSFIKEDFELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSVRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAGNLCNLNYGEGPKAHIRKLAECIRWSYGAGIVLRLGNIARLELNYCVPMGVQTGDRICDGVQFGAGIRFL
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0025813M4-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ