安全性情報
WH0023308M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ICOSLG antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-B7H2, Anti-B7RP1, Anti-CD275, Anti-GL50, Anti-ICOSL, Anti-KIAA0653, Anti-LICOS, Anti-inducible T-cell co-stimulator ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥73,610
¥73,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥73,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥73,610
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ICOSLG(23308)
免疫原
ICOSLG (AAH64637, 20 a.a. ~ 302 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TQEKEVRAMVGSDVELSCACPEGSRFDLNDVYVYWQTSESKTVVTYHIPQNSSLENVDSRYRNRALMSPAGMLRGDFSLRLFNVTPQDEQKFHCLVLSQSLGFQEVLSVEVTLHVAANFSVPVVSAPHSPSQDELTFTCTSINGYPRPNVYWINKTDNSLLDQALQNDTVFLNMRGLYDVVSVLRIARTPSVNIGCCIENVLLQQNLTVGSQTGNDIGERDKITENPVSTGEKNAATWSILAVLCLLVVVAVAIGWVCRDRCLQHSYAGAWAVSPETELTGHV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0023308M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mücahit Varlı et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 986946-986946 (2022-09-27)
Background: Endolichenic fungi (ELF), which live the inside the lichen thallus, contain many secondary metabolites that show various biological activities. Recent studies show that lichen and ELF secondary metabolites have antioxidant, antibacterial, antifungal, cytotoxic, and anticancer activities. Purpose: Here, the