安全性情報
WH0023200M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP11B antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗ATPIF抗体, 抗ATPIR抗体, 抗DKFZP434J238抗体, 抗DKFZP434N1615抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月18日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP11B(23200)
詳細
P-type ATPases, such as ATP11B, are phosphorylated in their intermediate state and drive uphill transport of ions across membranes. Several subfamilies of P-type ATPases have been identified. One subfamily transports heavy metal ions, such as Cu(2+) or Cd(2+). Another subfamily transports non-heavy metal ions, such as H(+), Na(+), K(+), or Ca(+). A third subfamily transports amphipaths, such as phosphatidylserine.[supplied by OMIM
免疫原
ATP11B (NP_055431, 1087 a.a. ~ 1177 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DIIKKVFDRHLHPTSTEKAQLTETNAGIKCLDSMCCFPEGEAACASVGRMLERVIGRCSPTHISRSWSASDPFYTNDRSILTLSTMDSSTC
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0023200M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)