安全性情報
WH0011165M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT3 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DIPP, Anti-DIPP1, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月08日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUDT3(11165)
関連するカテゴリー
詳細
NUDT3 belongs to the MutT, or Nudix, protein family. Nudix proteins act as homeostatic checkpoints at important stages in nucleoside phosphate metabolic pathways, guarding against elevated levels of potentially dangerous intermediates, like 8-oxo-dGTP, which promotes AT-to-CG transversions (Safrany et al., 1998 [PubMed 9822604]).[supplied by OMIM
免疫原
NUDT3 (AAH07727, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMKLKSNQTRTYDGDGYKKRAACLCFRSESEEEVLLVSSSRHPDRWIVPGGGMEPEEEPSVAAVREVCEEAGVKGTLGRLVGIFENQERKHRTYVYVLIVTEVLEDWEDSVNIGRKREWFKIEDAIKVLQYHKPVQASYFETLRQGYSANNGTPVVATTYSVSAQSSMSGIR
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0011165M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)