安全性情報
WH0011046M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC35D2 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HFRC1, Anti-MGC117215, Anti-SQV7L, Anti-UGTrel8, Anti-hfrc, Anti-solute carrier family 35, member D2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aλ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC35D2(11046)
詳細
Nucleotide sugars, which are synthesized in the cytosol or the nucleus, are high-energy donor substrates for glycosyltransferases located in the lumen of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Translocation of nucleotide sugars from the cytosol into the lumen compartment is mediated by specific nucleotide sugar transporters, such as SLC35D2 (Suda et al., 2004 [PubMed 15082721]).[supplied by OMIM
免疫原
SLC35D2 (NP_008932, 74 a.a. ~ 131 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSKLNKIIHFPDFDKKIPVKLFPLPLLYVGNHISGLSSTSKLSLPMFTVLRKFTIPLT
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0011046M3-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)