WH0010673M1
Monoclonal Anti-TNFSF13B antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BAFF, Anti-BLYS, Anti-TALL1, Anti-THANK, Anti-TNFSF20, Anti-ZTNF4, Anti-delta BAFF, Anti-tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b
サイズを選択してください
¥60,750
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNFSF13B(10673)
詳細
免疫原
Sequence
MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010673M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)