安全性情報
WH0010605M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAIP1 antibody produced in mouse
clone 7E7, ascites fluid
別名:
Anti-MGC12360, Anti-poly(A) binding protein interacting protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7E7, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAIP1(10605)
詳細
The protein encoded by this gene interacts with poly(A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
PAIP1 (NP_001002, 76 a.a. ~ 185 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPTLSEYVQDFLNHLTEQPGSFETEIEQFAETLNGCVTTDDALQELVELIYQQATSIPNFSYMGARLCNYLSHHLTISPQSGNFRQLLLQRCRTEYEVKDQAAKGDEVTR
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010605M2-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)