安全性情報
WH0009567M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTPBP1 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗GP1抗体, 抗GTP結合タンパク質1抗体, 抗HSPC018抗体, 抗MGC20069抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GTPBP1(9567)
関連するカテゴリー
詳細
This gene is upregulated by interferon-gamma and encodes a protein that is a member of the AGP11/GTPBP1 family of GTP-binding proteins. A structurally similar protein has been found in mouse, where disruption of the gene for that protein had no observable phenotype. (provided by RefSeq)
免疫原
GTPBP1 (NP_004277, 1 a.a. ~ 76 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0009567M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)