安全性情報
WH0009473M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1orf38 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ICB1, Anti-chromosome 1 open reading frame 38
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C1orf38(9473)
関連するカテゴリー
免疫原
C1orf38 (AAH31655, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGQQVILHLPLSQKGPFWTWEPSAPRTLLQVLQDPALKDLVLTCPTLPWHSLILRPQYEIQAIMHIFSSLRIAATRSAAQTQGEDLARVHQGWLQYVQQDSCPQEGPQAR
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0009473M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)