Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0009221M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NOLC1 antibody produced in mouse
clone 6B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KIAA0035, Anti-NOPP130, Anti-NOPP140, Anti-NS5ATP13, Anti-P130, Anti-nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
カートの在庫状況を確認する
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOLC1(9221)
免疫原
NOLC1 (NP_004732, 590 a.a. ~ 699 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EAAKEAETPQAKKIKLQTPNTFPKRKKGEKRASSPFRRVREEEIEVDSRVADNSFDAKRGAAGDWGERANQVLKFTKGKSFRHEKTKKKRGSYRGGSISVQVNSIKFDSE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0009221M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)