安全性情報
WH0008482M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SEMA7A antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CD108, Anti-CDw108, Anti-HSEMAK1, Anti-HSema K1, Anti-HSemaL, Anti-JMH, Anti-MGC126692, Anti-MGC126696, Anti-SEMAK1, Anti-SEMAL, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A (JMH blood group)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEMA7A(8482)
詳細
The protein encoded by this gene binds to cell surfaces through a glycosylphosphatidylinositol (GPI) linkage. The encoded glycoprotein is found on activated lymphocytes and erythrocytes. This protein may be involved in immunomodulatory and neuronal processes. Defects in this gene can result in loss of bone mineral density (BMD). Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
免疫原
SEMA7A (NP_003603, 536 a.a. ~ 633 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPHKECPNPKPDKAPLQKVSLAPNSRYYLSCPMESRHATYSWRHKENVEQSCEPGHQSPNCILFIENLTAQQYGHYFCEAQEGSYFREAQHWQLLPED
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008482M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)