安全性情報
WH0007832M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗PC3抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BTG2(7832)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle. (provided by RefSeq)
免疫原
BTG2 (NP_006754, 59 a.a. ~ 158 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSKGSGYRCIRINHKMDPIISRVASQIGLSQPQLHQLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEEAPLAASCGLLTCKNQVLLGRSSPSKNYVMAVSS
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0007832M3-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)