WH0006623M1
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
mouse monoclonal, 2C3
別名:
Anti-BCSG1, Anti-SR, Anti-synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
サイズを選択してください
¥68,850
サイズを選択してください
About This Item
¥68,850
おすすめの製品
製品名
Monoclonal Anti-SNCG antibody produced in mouse, clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCG(6623)
詳細
Synuclein gamma (SNCG) is a breast cancer specific gene. SNCG is highly expressed in malignant cancer cells and neuronal cells. SNCG gene is located on human chromosome 10q23.2. SNCG is a member of the brain protein synuclein family.
免疫原
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006623M1-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)