WH0005211M3
Monoclonal Anti-PFKL antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DKFZp686G1648, Anti-DKFZp686L2097, Anti-PFKB, Anti-phosphofructokinase, liver
サイズを選択してください
¥60,750
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
出荷予定日2025年4月26日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PFKL(5211)
詳細
免疫原
Sequence
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005211M3-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)