WH0005192M1
Monoclonal Anti-PEX10 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-RNF69, Anti-peroxisome biogenesis factor 10
サイズを選択してください
¥66,980
サイズを選択してください
About This Item
¥66,980
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PEX10(5192)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
Sequence
MAPAAASPPEVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRALLRAVFVLRQGLACLQRLHVAWFYIHGVFYHLAKRLTGITYLRVRSLPGEDLRARVSYRLLGVISLLHLVLSMGLQLYGFRQRQRARKEWRLHRGLSHRRASLEERAVSRNPLCTLCLEERRHPTATPCGHLFCWECITAWCSSKAECPLCREKFPPQKLIYLRHYR
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005192M1-50UG:
WH0005192M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ