WH0004904M1
Monoclonal Anti-YBX1 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BP8, Anti-CSDB, Anti-DBPB, Anti-MDRNF1, Anti-MGC104858, Anti-MGC110976, Anti-NSEP1, Anti-YB1, Anti-YBX1, Anti-nuclease sensitive element binding protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... YBX1(4904)
詳細
免疫原
Sequence
DKKVIATKVLGTVKWFNVRNGYGFINRNDTKEDVFVHQTAIKKNNPRKYLRSVGDGETVEFDVVEGEKGAEAANVTGPGGVPVQGSKYA
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004904M1-100UG:
試験成績書(COA)