安全性情報
WH0004886M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPY1R antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗NPYR抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPY1R(4886)
詳細
Neuropeptide Y (NPY; MIM 162640) is one of the most abundant neuropeptides in the mammalian nervous system and exhibits a diverse range of important physiologic activities, including effects on psychomotor activity, food intake, regulation of central endocrine secretion, and potent vasoactive effects on the cardiovascular system. Two major subtypes of NPY (Y1 and Y2) have been defined by pharmacologic criteria. NPY receptors, such as NPY1R, have been identified in a variety of tissues, including brain, spleen, small intestine, kidney, testis, placenta, and aortic smooth muscle (Herzog et al., 1992 [PubMed 1321422]).[supplied by OMIM
免疫原
NPY1R (AAH36657, 1 a.a. ~ 115 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNSTLFSQVENHSVHSNFSEKNAQLLAFENDDCHLPLAMIFTLALAYGAVIILGVSGNLALIIIILKQKEMRNVTNILIVNLSFSDLLVAIMCLPFTFVYTLMDHWVFGEAMCKL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004886M3-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)