安全性情報
WH0004825M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NKX6-1 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗NKX6.1抗体, 抗NKX6A抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月10日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NKX6-1(4825)
詳細
In the pancreas, NKX6.1 is required for the development of beta cells and is a potent bifunctional transcription regulator that binds to AT-rich sequences within the promoter region of target genes Iype et al. (2004) [PubMed 15056733].[supplied by OMIM
免疫原
NKX6-1 (NP_006159, 191 a.a. ~ 275 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKPLAELPGRTPIFWPGVMQSPPWRDARLACTPHQGSILLDKDGKRKHTRPTFSGQQIFALEKTFEQTKYLAGPERARLAYSLGM*
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004825M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)