Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
WH0004692M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDN antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗HsT16328抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDN(4692)
詳細
This intronless gene is located in the Prader-Willi syndrome deletion region. It is an imprinted gene and is expressed exclusively from the paternal allele. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene may suppress growth in postmitotic neurons. (provided by RefSeq)
免疫原
NDN (NP_002478, 222 a.a. ~ 321 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WKKHSTFGDVRKLITEEFVQMNYLKYQRVPYVEPPEYEFFWGSRASREITKMQIMEFLARVFKKDPQAWPSRYREALEEARALREANPTAHYPRSSVSED
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004692M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)