WH0004653M1
Monoclonal Anti-MYOC antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GLC1A, Anti-GPOA, Anti-JOAG, Anti-JOAG1, Anti-TIGR, Anti-myocilin, Anti-myocilin, trabecular meshwork inducible glucocorticoid response
サイズを選択してください
¥81,000
サイズを選択してください
About This Item
¥81,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOC(4653)
詳細
免疫原
Sequence
QLRKANDQSGRCQYTFSVASPNESSCPEQSQAMSVIHNLQRDSSTQRLDLEATKARLSSLESLLHQLTLDQAARPQETQEGLQRELGTLRRERDQLETQT
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004653M1-50UG:
WH0004653M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ