Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0003290M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSD11B1 antibody produced in mouse
clone 2C10, ascites fluid
別名:
抗HDL抗体, 抗HSD11B抗体, 抗HSD11L抗体, 抗HSD11抗体, 抗MGC13539抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C10, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSD11B1(3290)
詳細
The protein encoded by this gene is a microsomal enzyme that catalyzes the conversion of the stress hormone cortisol to the inactive metabolite cortisone. In addition, the encoded protein can catalyze the reverse reaction, the conversion of cortisone to cortisol. Too much cortisol can lead to central obesity, and a particular variation in this gene has been associated with obesity and insulin resistance in children. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
HSD11B1 (AAH12593, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAFMKKYLLPILGLFMAYYYYSANEEFRPEMLQGKKVIVTGASKGIGREMAYHLAKMGAHVVVTARSKETLQKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHITNTSLNLFHDDIHHVRKSMEVNFLSYVVLTVAALPMLKQSNGSIVVVSSLAGKVAYPMVAAYSASKFALDGFFSSIRKEYSVSRVNVSITLCVLGLIDTETAMKAVSGIVHMQAAPKEECALEIIKGGALRQEEVYYDSSLWTTLLIRNPCRKILEFLYSTSYNMDRFINK
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003290M2-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)