安全性情報
WH0001841M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DTYMK antibody produced in mouse
clone 2C2, ascites fluid
別名:
Anti-CDC8, Anti-TMPK, Anti-TYMK, Anti-deoxythymidylate kinase (thymidylate kinase)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DTYMK(1841)
関連するカテゴリー
免疫原
DTYMK (NP_036277, 103 a.a. ~ 212 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFTGAKENFSLDWCKQPDVGLPKPDLVLFLQLQLADAAKRGAFGHERYENGAFQERALRCFHQLMKDTTLNWKMVDASKSIEAVHEDIRVLSEDAIRTATEKPLGELWK
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0001841M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)