安全性情報
WH0001486M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTBS antibody produced in mouse
clone 1B5-1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CTB, Anti-chitobiase, di-N-acetyl-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B5-1B9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTBS(1486)
詳細
The gene CTBS (chitobiase) is mapped to human chromosome 1p22. The gene spans a length of approximately 20kb with seven exons interspaced by six introns. The 5′-flanking region of human chitobiase gene is rich in GC-content.
免疫原
CTBS (AAH24007.2, 37 a.a. ~ 105 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGNL
生物化学的/生理学的作用
The gene CTBS (chitobiase) encodes a lysosomal glycosidase that functions in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. It cleaves the reducing-end N-Acetylglucosamine residues from the chitobiose core of oligosaccharides.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0001486M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)