由来生物
bovine plasma
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
0.1 μg/cm2
溶解性
water: soluble 1.0 mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... VTN(507525)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V9881-50UG:
V9881-VAR:
V9881-50UG-PW:
V9881-BULK:
試験成績書(COA)
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.