抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIT-2, monoclonal
分子量
antigen 65-75 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using human cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using a denatured and reduced preparation of purified human plasma vitronectin
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VTN(7448)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemisry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
V7881-VAR:
V7881-.2ML:
V7881-.5ML:
V7881-BULK:
試験成績書(COA)