Merck
V4881
凍結保存用バイアル、自然色
capacity 2 mL, skirted bottom, non-sterile
別名:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥47,940
1000 EA
¥84,750
¥47,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥47,940
1000 EA
¥84,750
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
¥47,940
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
polypropylene tube
skirted bottom
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1000 ea
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
2 mL
natural Cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
極めて透明なバージンポリプロピレン製で、医療グレードのシリコーンOリングシールが付いています。これらのバイアルは-196°Cまで安全に貯蔵するように設計されていますが、液体窒素の気相中でのみ使用してください。特別に調製したシリコーンOリングは、すべての温度で漏れのないシールを明確に保証します。スカートが付いたバイアルの独特の基部により、マイクロチューブロッキングワークステーション(Z376809)にぴったり固定されます。チューブは、キャップを緩めて直立させた位置で121°Cまでオートクレーブできます。また、17,000×gまで遠心分離できます。
包装
Caps are bagged separately from tubes
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)