アッセイ
≥97% (HPLC)
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to off-white
mp
≥205 °C
溶解性
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
UC282-BULK:
UC282-VAR:
UC282-5MG:
UC282-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)