スキップする
UC160
4-ヒドロキシトルブタミド
≥98% (HPLC)
別名:
N-(ブチルアミノカルボニル)-4-ヒドロキシメチルベンゼンスルホンアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
286.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
100-102 °C
solubility
ethanol: soluble 12 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble 4 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)
InChI key
SJRHYONYKZIRPM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-ヒドロキシトルブタミドは、真菌によるトルブタミドから4′-ヒドロキシトルブタミドへのバイオトランスフォーメーションの測定で標準物質として使用されています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Preparation Note
4-ヒドロキシトルブタミドは、エタノールに12 mg/mLで可溶性であり、0.1 M NaOHにも4 mg/mLで可溶性です。本化合物は水に不溶性です。
Other Notes
トルブタミドの代謝産物で、P450酵素のチトクロ-ムCYP2CIIC8, IIC9サブファミリ-により生成します。
一体何が起きているの?
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
UC160-10MG: + UC160-BULK: + UC160-VAR: + UC160-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)