Merck
TT38440SY-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, yellow plate, pack of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
物質
colorless wells
polypropylene wells
yellow plate
ウェルサイズ
384
特徴
skirt
PCR clean
skirted
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Eppendorf® 951020711 (NA)
テクニック
PCR: suitable
容量
40 μL
有効容積
40 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG