Merck
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
white
メーカー/製品名
TrippNT 50100
W × H × D
12 × 36 × 19 in.
重量
42 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)