Merck
TMO569-0020
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, polyethersulfone, pore size 0.2 μm, case of 12 ea
別名:
moisture extraction device, sample protection unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EACH
¥31,860
¥31,860
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EACH
¥31,860
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
¥31,860
Check Cart for Availability
物質
polyethersulfone
polyethersulfone membrane
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 569-0020
フィルタの容量
500 mL
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)