Merck
TMO3664-0025
Nalgene® economy graduated cylinder
polypropylene, volume 25 mL, case of 18 ea
別名:
PP graduated cylinder, PP graduated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
18 EACH
¥15,260
¥15,260
出荷予定日2025年4月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
18 EACH
¥15,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥15,260
出荷予定日2025年4月20日
物質
polypropylene
包装
case of 18 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3664-0025
キャパシティ
25 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)