Merck
TMO362002-9050
Nalgene® diagnostic bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
別名:
PPCO bottles, small volume bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2000 EACH
¥118,600
¥118,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2000 EACH
¥118,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥118,600
Check Cart for Availability
物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362002-9050
キャパシティ
15 mL
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)