Merck
TMO2403-0125
Nalgene® phthalate-free wash bottle
FEP, bottle volume 125 mL, unlabelled, case of 4 ea
別名:
fluid diepenser, plastic wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EACH
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EACH
¥83,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥83,300
Check Cart for Availability
物質
FEP
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2403-0125
ボトルの容量
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ensure contamination-free dispensing with Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles made with PTFE FEP, useful for trace element work. These phthalate-free bottles offer excellent chemical resistance and are molded entirely of fluoropolymers. Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. The precision-molded tip provides a straight, steady stream and ultimate control without sputtering.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)