Merck
T9275
Sigma-Aldrich
トリオレイン酸グリセリル
~95%
別名:
1,2,3-トリ(cis-9-オクタデセノイル)グリセリン, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), オレイン酸トリグリセリド, グリセリントリオレアート, グリセロールトリオレイン, トリオレイン, (9Z)9-オクタデセン酸1,2,3-プロパントリイルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS番号:
分子量:
885.43
Beilstein:
1718692
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~95%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.