Merck
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1トランスファーベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥91,200
¥91,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥91,200
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.51
¥91,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
昆虫細胞での組み換えバキュロウイルスの作製やN末端MAT-Tag®融合タンパク質の発現に適したトランスファ-ベクタ-です。
法的情報
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T6699-VAR:
T6699-20UG:
T6699-BULK:
T6699PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)