分子量
antigen ~160 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over expressing human Timeless
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human Timeless
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human Timeless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIMELESS(8914)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T6454-25UL:
T6454-BULK:
IXO14794:
T6454-200UL:
T6454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ