Merck
T6141
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyldulcitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H62O6Si6
CAS番号:
分子量:
615.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H62O6Si6/c1-31(2,3)25-19-21(27-33(7,8)9)23(29-35(13,14)15)24(30-36(16,17)18)22(28-34(10,11)12)20-26-32(4,5)6/h21-24H,19-20H2,1-18H3/t21-,22+,23+,24-
InChI Key
USBJDBWAPKNPCK-NVPYSNMXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)