Merck
T5906
Sigma-Aldrich
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26BrPSi
CAS番号:
分子量:
453.43
Beilstein:
3581358
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Horner-Wadsworth-Emmonsオレフィン化
  • 芳香環ウムポールンク
  • 立体選択的Wittig反応
  • ブロモエーテル化反応
  • Garnerアルデヒドのオレフィン化
  • 位置選択的Wittig反応
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)